Merck
ENA428683117
Enamine
9-chloro-1H,2H,3H,4H-pyrazino[1,2-a]indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.67
MDL番号:
Iupac Name
9-chloro-1,2,3,4-tetrahydropyrazino[1,2-a]indole
Inchi Code
1S/C11H11ClN2/c12-10-2-1-3-11-9(10)6-8-7-13-4-5-14(8)11/h1-3,6,13H,4-5,7H2
InChI Key
SEKFVHALSLGJKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183162
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183162