Merck
ENA428683013
Enamine
2-(4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.05
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyrazine
Inchi Code
1S/C7H5BrN4/c8-5-3-11-12-7(5)6-4-9-1-2-10-6/h1-4H,(H,11,12)
InChI Key
XGUMLSJNLSPXLZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182829
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182829
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)