Merck
ENA428682933
Enamine
3,3-dimethyl-2-oxocyclohexane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
mp
109-110
Iupac Name
3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-9(2)5-3-4-7(6-10)8(9)11/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
LYOMCTAJOYDNIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102116
Melting Point
109-110
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102116