Merck
ENA428682727
Enamine
4-chloro-2-cyanobenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.65
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-cyanobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O2S/c8-6-1-2-7(13(10,11)12)5(3-6)4-9/h1-3H,(H2,10,11,12)
InChI Key
CKYIFWQORONJHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180425
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180425
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)