Merck
ENA428682538
Enamine
4-amino-4-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.63
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-4-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3NO.ClH/c8-7(9,10)6(11)3-1-5(12)2-4-6;/h5,12H,1-4,11H2;1H
InChI Key
AYZDDFVHPNZUIN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183039
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183039