Merck
ENA428682480
Enamine
methyl 5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-6-3-7-5-11-12-9(7)8(4-6)10(13)14-2/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
XXWSKIHMZYFOME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181142
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181142
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)