Merck
ENA428682429
Enamine
2-{1-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethyl}-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.46
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H21NO2SSi/c1-9(11-13-7-10(8-14)16-11)15-17(5,6)12(2,3)4/h7-9H,1-6H3
InChI Key
RSSNFOKOPVUOMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177304
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177304
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)