Merck
ENA428074542
Enamine
3-ethynyl-3-fluorooxetane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
100.09
MDL番号:
Iupac Name
3-ethynyl-3-fluorooxetane
Inchi Code
1S/C5H5FO/c1-2-5(6)3-7-4-5/h1H,3-4H2
InChI Key
BAIFADOAFOCMFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182561
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)