Merck
ENA428074531
Enamine
8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.1
MDL番号:
Iupac Name
8-bromo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(13)12-9(7)6-8/h4-6H,1-3H2,(H,12,13)
InChI Key
HZCRDMVVKIJKFI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182530
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182530