Merck
ENA428074476
Enamine
N-cyclopentylsulfamoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.66
MDL番号:
Iupac Name
cyclopentylsulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H10ClNO2S/c6-10(8,9)7-5-3-1-2-4-5/h5,7H,1-4H2
InChI Key
BRLYCKMQJOQWPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182234
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182234