Merck
ENA428074375
Enamine
4-acetyl-3-methoxybenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
mp
109-111
Iupac Name
4-acetyl-3-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-7(12)9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
PUAYBCFNCMTGIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181874
Melting Point
109-111
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181874
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)