Merck
ENA428074374
Enamine
7-chloro-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.68
MDL番号:
mp
129-131
Iupac Name
7-chloro-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2S/c1-10-8-11-6-4-2-3-5(9)7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
QTCLZYBMLMPNOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181873
Melting Point
129-131
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181873