Merck
ENA428074319
Enamine
[(3,5-dimethylphenyl)methyl](methyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.24
MDL番号:
Iupac Name
(3,5-dimethylphenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-8-4-9(2)6-10(5-8)7-11-3/h4-6,11H,7H2,1-3H3
InChI Key
HHXARJLFDKHCCL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181627
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181627
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)