Merck
ENA428074276
Enamine
3-bromocyclopentane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.04
MDL番号:
Iupac Name
3-bromocyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H8BrN/c7-6-2-1-5(3-6)4-8/h5-6H,1-3H2
InChI Key
CLTCFOSERODSMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181488
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181488