Merck
ENA428074208
Enamine
ethyl 5,6,7,8-tetrahydroquinoline-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.26
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5,6,7,8-tetrahydroquinoline-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-2-15-12(14)10-7-3-5-9-6-4-8-13-11(9)10/h4,6,8,10H,2-3,5,7H2,1H3
InChI Key
KVJMXJLRPIIKAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181054
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181054
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)