Merck
ENA428074041
Enamine
5-phenylpent-1-yn-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
Iupac Name
5-phenyl-1-pentyn-3-one
Inchi Code
1S/C11H10O/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h1,3-7H,8-9H2
InChI Key
JIWISSMZWUSRFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180283
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180283
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)