Merck
ENA428073673
Enamine
4,4-dimethylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.67
MDL番号:
Iupac Name
4,4-dimethylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2)3-4-9-6(5-8)7(10)11;/h6,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);1H
InChI Key
JYHSYQMPLINOER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181119
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181119
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)