Merck
ENA428073557
Enamine
N-methyl-4-(propan-2-yloxy)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.7
MDL番号:
Iupac Name
4-isopropoxy-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(2)12-10-6-4-9(11-3)5-7-10;/h4-8,11H,1-3H3;1H
InChI Key
RKPCCSDIAXCHIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178601
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178601