Merck
ENA428073288
Enamine
2-aminocyclopentan-1-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.59
MDL番号:
Iupac Name
2-aminocyclopentan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4H,1-3,6H2;1H
InChI Key
XRWHJJIAVVNAMG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113046
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113046
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)