Merck
ENA428072937
Enamine
4,5,8-trimethylquinolin-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
Iupac Name
4,5,8-trimethyl-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-7-4-5-8(2)12-11(7)9(3)6-10(14)13-12/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
QWUGOXHPDJPRLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155957
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155957
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)