Merck
ENA428072911
Enamine
ethyl 3-cyclohexylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.31
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-cyclohexylbutanoate
Inchi Code
1S/C12H22O2/c1-3-14-12(13)9-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI Key
ILIIDBKOIBLECO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176781
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176781
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)