Merck
ENA428072806
Enamine
2-methyloxane-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.17
MDL番号:
Iupac Name
2-methyltetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-5-6(7(8)9)3-2-4-10-5/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
XMLJYPBOFYNZTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176336
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176336