Merck
ENA428072682
Enamine
(2-methyl-3-nitrophenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
Iupac Name
(2-methyl-3-nitrophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-6-7(5-9)3-2-4-8(6)10(11)12/h2-4H,5,9H2,1H3
InChI Key
NRAKQVUYBPWPJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174804
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174804
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)