Merck
ENA428072612
Enamine
methyl 4-(prop-2-yn-1-yl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.2
MDL番号:
mp
74-78
Iupac Name
methyl 4-(2-propynyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h1,5-8H,4H2,2H3
InChI Key
UIPPHEYUBACMCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172692
Melting Point
74-78
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172692
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)