Merck
ENA428072571
Enamine
2-{1,4-dioxaspiro[4.5]decan-6-yl}ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.25
MDL番号:
Iupac Name
2-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-6-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H18O3/c11-6-4-9-3-1-2-5-10(9)12-7-8-13-10/h9,11H,1-8H2
InChI Key
RQUYFWFESBKKAW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170389
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170389
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)