Merck
ENA428072479
Enamine
5-chloro-2,3-dihydro-1,3,4-thiadiazol-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.56
MDL番号:
mp
105-107
Iupac Name
5-chloro-1,3,4-thiadiazol-2-ol
Inchi Code
1S/C2HClN2OS/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H,5,6)
InChI Key
KYJGHVMLZDSOOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176920
Melting Point
105-107
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176920
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)