Merck
ENA424046187
Enamine
1-methyl-4-(pyridin-3-yl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.25
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-4-(3-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H15N3/c1-12-5-7-13(8-6-12)10-3-2-4-11-9-10/h2-4,9H,5-8H2,1H3
InChI Key
HBWGDGHGYGHWKD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177790
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177790
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)