Merck
ENA424046135
Enamine
methyl 5-oxo-2-phenylpyrrolidine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-oxo-2-phenylpyrrolidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-16-11(15)12(8-7-10(14)13-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
HLOOCRWCJLJVDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177428
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177428
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)