Merck
ENA424046109
Enamine
2-(2-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.15
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C9H7FO2/c1-6(9(11)12)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5H,1H2,(H,11,12)
InChI Key
NQJKTIJKWVEFTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177353
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177353