Merck
ENA424046049
Enamine
methyl 2-amino-2-(3-methoxycyclohexyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.27
MDL番号:
Iupac Name
methyl amino(3-methoxycyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-13-8-5-3-4-7(6-8)9(11)10(12)14-2/h7-9H,3-6,11H2,1-2H3
InChI Key
CDLZCXGMABRRCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175913
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175913