Merck
ENA424045714
Enamine
(1-bromoethyl)cyclopentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.08
MDL番号:
Iupac Name
(1-bromoethyl)cyclopentane
Inchi Code
1S/C7H13Br/c1-6(8)7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
AVDASXICTKXEII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175396
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175396
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)