Merck
ENA424045588
Enamine
spiro[adamantane-2,4'-piperidine] hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.8
MDL番号:
Iupac Name
(1r,3r,5r,7r)-spiro[adamantane-2,4'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H23N.ClH/c1-3-15-4-2-14(1)12-6-10-5-11(8-12)9-13(14)7-10;/h10-13,15H,1-9H2;1H
InChI Key
OQXIIKSBTFCVOO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174947
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174947