Merck
ENA424045492
Enamine
methyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(4-oxo-1-piperidinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-13-9(12)4-7-10-5-2-8(11)3-6-10/h2-7H2,1H3
InChI Key
MNGFLQSJKOSGGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174619
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174619
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)