Merck
ENA424045485
Enamine
6-(2,4-dichlorophenyl)pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.1
MDL番号:
Iupac Name
6-(2,4-dichlorophenyl)pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C11H8Cl2N2/c12-7-1-3-9(10(13)5-7)11-4-2-8(14)6-15-11/h1-6H,14H2
InChI Key
OZOBVDOLHBOFCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174609
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174609