Merck
ENA424045309
Enamine
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.18
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c9-6-5(8(12)13)3-10-7(11-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,12,13)(H2,9,10,11)
InChI Key
UIBWDPBARXUJRG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152193
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152193
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)