Merck
ENA424045023
Enamine
4-(2-methylpropoxy)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
mp
52-54
Iupac Name
4-isobutoxyphenol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-8(2)7-12-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3
InChI Key
USCXXKRPGNJTMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170010
Melting Point
52-54
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170010