Merck
ENA423210430
Enamine
[1-(2-methoxyphenyl)ethyl](propyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.29
MDL番号:
Iupac Name
N-[1-(2-methoxyphenyl)ethyl]-1-propanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-4-9-13-10(2)11-7-5-6-8-12(11)14-3/h5-8,10,13H,4,9H2,1-3H3
InChI Key
QTUOYYFCEHNZOD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32203
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32203