Merck
ENA423210369
Enamine
3-nitrobenzene-1-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.18
MDL番号:
mp
25-26
Iupac Name
3-nitrobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H5NO2S/c8-7(9)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,10H
InChI Key
HBCSOCHVMJKLLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172196
Melting Point
25-26
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172196