Merck
ENA423210359
Enamine
[1-(pyrimidin-2-yl)piperidin-4-yl]methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.19
MDL番号:
Iupac Name
[1-(2-pyrimidinyl)-4-piperidinyl]methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N4.2ClH/c11-8-9-2-6-14(7-3-9)10-12-4-1-5-13-10;;/h1,4-5,9H,2-3,6-8,11H2;2*1H
InChI Key
BTMPTBVFEBPRFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173650
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173650
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)