Merck
ENA423210119
Enamine
5-methyl-2-oxo-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.11
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-2-oxo-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7NO4/c1-2-3(4(7)8)6-5(9)10-2/h2-3H,1H3,(H,6,9)(H,7,8)
InChI Key
KYNKAUUXUQOZSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172640
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172640