Merck
ENA423210007
Enamine
4-(morpholin-4-yl)pyridine-2-carboximidamide; bis(acetic acid)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.35
MDL番号:
Iupac Name
4-morpholinopicolinimidamide diacetate
Inchi Code
1S/C10H14N4O.2C2H4O2/c11-10(12)9-7-8(1-2-13-9)14-3-5-15-6-4-14;2*1-2(3)4/h1-2,7H,3-6H2,(H3,11,12);2*1H3,(H,3,4)
InChI Key
RLTNFBGLKYGFCA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172119
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172119
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)