Merck
ENA423209901
Enamine
2-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.7
MDL番号:
Iupac Name
2-isopropylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO2S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)13(10,11)12/h3-7H,1-2H3
InChI Key
VHORYVBOBIUIDS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171757
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171757
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)