Merck
ENA423209859
Enamine
2-hydroxy-3-sulfopropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.14
MDL番号:
mp
225-230
Iupac Name
2-hydroxy-3-sulfopropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H6O6S/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H,7,8,9)
InChI Key
CQQGIWJSICOUON-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171617
Melting Point
225-230
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171617
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)