Merck
ENA423209765
Enamine
3-methylisoquinoline-5-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.7
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-5-isoquinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-9-8(6-12-7)3-2-4-10(9)15(11,13)14/h2-6H,1H3
InChI Key
QLIQMMPZJXCVPK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171307
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171307
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)