Merck
ENA423209756
Enamine
5-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.12
MDL番号:
Iupac Name
5-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)6-2-1-4(12)3-5(6)7(13)14/h1-3,12H,(H,13,14)
InChI Key
QYGBIUJXLVIFCS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171219
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171219