Merck
ENA423209671
Enamine
4-fluoro-7-methyl-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.17
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-7-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H8FN/c1-6-2-3-8(10)7-4-5-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
InChI Key
HQIRUGMHWJZMJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170862
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170862