Merck
ENA423209659
Enamine
1-(thiophen-3-yl)butan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-thienyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C8H10OS/c1-2-3-8(9)7-4-5-10-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
BBHQDWLWFUEEIA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170778
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170778