Merck
ENA423209536
Enamine
[1-(3-aminobenzenesulfonyl)piperidin-4-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.35
MDL番号:
Iupac Name
{1-[(3-aminophenyl)sulfonyl]-4-piperidinyl}methanol
Inchi Code
1S/C12H18N2O3S/c13-11-2-1-3-12(8-11)18(16,17)14-6-4-10(9-15)5-7-14/h1-3,8,10,15H,4-7,9,13H2
InChI Key
WDVBQZLKGMHKMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170358
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170358