Merck
ENA423205387
Enamine
[(2,5-difluorophenyl)methyl](propyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.22
MDL番号:
Iupac Name
N-(2,5-difluorobenzyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H13F2N/c1-2-5-13-7-8-6-9(11)3-4-10(8)12/h3-4,6,13H,2,5,7H2,1H3
InChI Key
ANBBRWKAUHKIGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-165816
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-165816