Merck
ENA423202303
Enamine
[(4-bromo-3-methylphenyl)methyl](methyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.1
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-bromo-3-methylphenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-7-5-8(6-11-2)3-4-9(7)10/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChI Key
SVPWYIIREAOWLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-162306
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-162306